2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 164 DKK
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059278
CAS-nummer: 90213-66-4