Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 164 DKK
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426220
CAS-nummer: 192944-51-7