3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61034-1G OR61034-250MG
APOSOR61034-1GEA 852 DKK
APOSOR61034-1G APOSOR61034-250MG
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847108
CAS-nummer: 1214899-85-0