5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 447 DKK
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Smeltepunkt: 33…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655596
CAS-nummer: 69321-56-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III