8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 327 DKK
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₅H₃ClN₄
Smeltepunkt: 194…200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00490111
CAS-nummer: 40971-88-8