5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61014-1G OR61014-5G
APOSOR61014-1GEA 226 DKK
APOSOR61014-1G APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07375090
CAS-nummer: 886364-86-9