3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 535 DKK
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formel: C₁₃H₁₆ClNOS
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011959
CAS-nummer: 4568-71-2