Trimethyl orthobutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 623 DKK
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formel: C₇H₁₆O₃
Kogepunkt: 146 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008480
CAS-nummer: 43083-12-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,III