1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61002-1G OR61002-5G
APOSOR61002-1GEA 194 DKK
APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664574
CAS-nummer: 847818-79-5