6-Isoquinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
OR6099-1G OR6099-250MG OR6099-500MG
APOSOR6099-1GEA 382 DKK
APOSOR6099-1G APOSOR6099-250MG APOSOR6099-500MG
6-Isoquinolinol 98%
6-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114860
CAS-nummer: 7651-82-3