3-Chlorisoquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 426 DKK
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chlorisoquinolin 98%
3-Chlorisoquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.6000 g/mol
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05982009
CAS-nummer: 19493-45-9