Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 523 DKK
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Formel: C₆H₉NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025909
CAS-nummer: 195503-40-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III