1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 2170 DKK
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzen
1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzen
Formel: C₈H₇BrCl₂O
Molekylvægt: 269.95 g/mol
Kogepunkt: 120…130 °C/0.4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043464
CAS-nummer: 6954-77-4