1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 1260 DKK
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Formel: C₇H₉Cl₂NO
Smeltepunkt: 230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114589
CAS-nummer: 38936-60-6