1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6059-1G OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA 186 DKK
APOSOR6059-1G APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Formel: C₇H₉Cl₂NO
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114592
CAS-nummer: 5555-48-6