2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-methoxy-3-pyridinecarbonitrile
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 889 DKK
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃O
Smeltepunkt: 211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975441
CAS-nummer: 98651-70-8