Geranyl acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 545 DKK
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekylvægt: 196.29 g/mol
Kogepunkt: 138 °C/25mmHg
Massefylde: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015037
CAS-nummer: 105-87-3