(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 698 DKK
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Kogepunkt: 149…150 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 45…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031535
CAS-nummer: 3598-13-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III