2,4-Dichlorothiazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 262 DKK
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Formel: C₃HCl₂NS
Kogepunkt: 184 °C
Smeltepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08691358
CAS-nummer: 4175-76-2