2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 3330 DKK
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 126…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093445
CAS-nummer: 111128-12-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,II