9-Bromo-1-nonene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60223-25G OR60223-5G OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA 898 DKK
APOSOR60223-25G APOSOR60223-5G APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Formel: C₉H₁₇Br
Molekylvægt: 205.139 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037826
CAS-nummer: 89359-54-6