7-Bromo-1-heptene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 1250 DKK
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Formel: C₇H₁₃Br
Molekylvægt: 177.085 g/mol
Kogepunkt: 27 °C/1mmHg
Massefylde: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58.3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631137
CAS-nummer: 4117-09-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III