(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 2460 DKK
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Molekylvægt: 330.809 g/mol
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034846
CAS-nummer: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9