4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 240 DKK
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
Molekylvægt: 251.4652 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426655
CAS-nummer: 34033-41-5