Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR60211-1G OR60211-250MG
APOSOR60211-1GEA 1630 DKK
APOSOR60211-1G APOSOR60211-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Formel: C₈H₆Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 250…253 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772809
CAS-nummer: 859833-15-1