Oxetan-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 164 DKK
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 67…70 °C/8mmHg
Massefylde: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056790
CAS-nummer: 7748-36-9