2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
OR60202-100G OR60202-25G OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA 589 DKK
APOSOR60202-100G APOSOR60202-25G APOSOR60202-500G
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Kogepunkt: 143…146 °C/60mmHg
Massefylde: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013650
CAS-nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III