(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60200-1G OR60200-5G
APOSOR60200-1GEA 183 DKK
APOSOR60200-1G APOSOR60200-5G
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095348
CAS-nummer: 52378-64-0