Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60193-25G OR60193-5G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 545 DKK
APOSOR60193-25G APOSOR60193-5G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂
Kogepunkt: 92…94 °C/2mmHg
Massefylde: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00234061
CAS-nummer: 4513-94-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III