4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 164 DKK
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01459882
CAS-nummer: 13745-17-0