2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 687 DKK
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 117 °C
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622267
CAS-nummer: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III