4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 3340 DKK
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Formel: C₁₂H₂₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09891552
CAS-nummer: 107507-50-6