2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 164 DKK
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466748
CAS-nummer: 32046-51-8