Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G
OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA
414
DKK
APOSOR60156-1G
APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD12756112 CAS-nummer: 878207-92-2 |