5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR60155-5G
OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA
2080
DKK
APOSOR60155-5G
APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅BrClNO Smeltepunkt: 68…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08234976 CAS-nummer: 286947-03-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |