5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 889 DKK
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07375100
CAS-nummer: 886365-02-2