5-Chloro-2-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60133-1G OR60133-250MG OR60133-5G
APOSOR60133-1GEA 502 DKK
APOSOR60133-1G APOSOR60133-250MG APOSOR60133-5G
5-Chloro-2-methoxyphenol
5-Chloro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100133
CAS-nummer: 3743-23-5