1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR60132-1G OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA 436 DKK
APOSOR60132-1G APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01330895
CAS-nummer: 92847-41-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III