1-Hydroxy-naphthalen-2-carboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 186 DKK
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-naphthalen-2-carboxylsyre
1-Hydroxy-naphthalen-2-carboxylsyre
Formel: C₁₁H₈O₃
Smeltepunkt: 195…200 °C (dec.)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003960
CAS-nummer: 86-48-6
EINECS: 201-674-0