Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60119-1G OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA 656 DKK
APOSOR60119-1G APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₇IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781588
CAS-nummer: 885521-54-0