Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 164 DKK
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₇IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739144
CAS-nummer: 885271-25-0