6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 164 DKK
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781599
CAS-nummer: 885521-88-0