1H-Indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 382 DKK
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972419
CAS-nummer: 885068-10-0