1H-Indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 426 DKK
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06739151
CAS-nummer: 338454-14-1