1H-Indazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60110-100MG OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA 164 DKK
APOSOR60110-100MG APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878901
CAS-nummer: 1023595-17-6