2-Bromo-5-chloropyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60106-1G OR60106-5G
APOSOR60106-1GEA 183 DKK
APOSOR60106-1G APOSOR60106-5G
2-Bromo-5-chloropyrazine
2-Bromo-5-chloropyrazine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460074
CAS-nummer: 912773-21-8