4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 590 DKK
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11046303
CAS-nummer: 850663-54-6