4-Brom-2-methylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 164 DKK
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Brom-2-methylbenzaldehyd
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Molekylvægt: 199.05
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787171
CAS-nummer: 24078-12-4