(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 2360 DKK
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₁₀N₄
Smeltepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691190
CAS-nummer: 923156-44-9