2-Formyl-3-picoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
OR60091-1G OR60091-5G
APOSOR60091-1GEA 164 DKK
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Formel: C₇H₇NO
Molekylvægt: 121.14 g/mol
Kogepunkt: 84 °C/12.8mmHg
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181144
CAS-nummer: 55589-47-4